Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Peroxyde d’hydrogène
Code produit 12364619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0,2 à 2
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
12364619 0,2 à 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12364619 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.48€
    358.50€ / 1 pièces
    Économisez 99.98€
    21% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour peroxyde d’hydrogène
Plage d’humidité 1 à 20 mg/l
Plages de mesure 0,2 à 2
Temps de réponse 180 à 600 s
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10°C à 30°C