Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Éthanol
Code produit 10287467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
100 à 2500
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
10287467 100 à 2500 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10287467 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.62€
    211.09€ / 1 pièces
    Économisez 59.53€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour éthanol
Plage d’humidité 5 à 25 mg/l
Plages de mesure 100 à 2500
Temps de réponse 60 à 340 s
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10°C à 30°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • GAS SAMPLING CASSETTE DRAEGER CMS CHIP ETHANOL 10
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid