Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Isopropanol
Code produit 12384639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
40 à 1000
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
12384639 40 à 1000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12384639 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.24€
    247.18€ / 1 pièces
    Économisez 82.06€
    24% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS isopropanol
Plage d’humidité 5 à 25 mg/l
Plages de mesure 40 à 1000
Temps de réponse 100 à 550 s
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10°C à 30°C