Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Sulfure d’hydrogène
Code produit 10138091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0,2 à 5
100 à 2500
2 à 50
20 à 500
Temps de réponse:
20 à 200 s
30 à 240 s
40 à 450 s
40 à 500 s
Plage d’humidité:
1 à 30 mg/l
1 à 40mg/L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Temps de réponse Plage d’humidité unitSize
10138091 2 à 50 20 à 200 s 1 à 40mg/L 1 pièce
12394619 20 à 500 30 à 240 s 1 à 40mg/L 1 pièce
12304629 100 à 2500 40 à 500 s 1 à 40mg/L 1 pièce
12374619 0,2 à 5 40 à 450 s 1 à 30 mg/l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10138091 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406050
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz.
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour sulfure d’hydrogène
Plage d’humidité 1 à 40mg/L
Plages de mesure 2 à 50
Temps de réponse 20 à 200 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C