Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Chlore
Code produit 10076001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0,2 à 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure
10076001 0,2 à 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10076001 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.36€
    191.70€ / 1 pièces
    Économisez 38.66€
    16% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour chlore
Plage d’humidité 5 à 12 mg/l
Plages de mesure 0,2 à 10
Temps de réponse 30 à 400 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C