Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Monoxyde de carbone
Artikelnummer. 10416301
Ansicht ändern
Click to view available options
Plages de mesure:
5 à 150
Packungsgröße:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plages de mesure Packungsgröße
10416301 5 à 150 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10416301 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6406080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.12€
    177.79€ / 1 pièces
    Économisez 50.33€
    22% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spezifikation
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour monoxyde de carbone
Plage d’humidité 1 à 50 mg/l
Plages de mesure 5 à 150
Temps de réponse 80 à 300 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.