Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Ammoniac
Code produit 12394599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0,2 à 5
10 à 150
2 à 50
Temps de réponse:
100 à 600 s
15 à 140 s
15 à 50 s
Plage d’humidité:
1 à 30 mg/l
1 à 40mg/L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Temps de réponse Plage d’humidité Conditionnement
12394599 0,2 à 5 100 à 600 s 1 à 30 mg/l 1 pièce
10426301 2 à 50 15 à 140 s 1 à 40mg/L 1 pièce
10436301 10 à 150 15 à 50 s 1 à 40mg/L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12394599 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.70€
    260.16€ / 1 pièces
    Économisez 86.54€
    24% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
 Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour ammoniac
Plage d’humidité 1 à 30 mg/l
Plages de mesure 0,2 à 5
Temps de réponse 100 à 600 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C