Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Benzène
Code produit 10233972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0,2 à 10
0,5 à 10
10 à 250
Temps de réponse:
35 à 225 s
35 à 300 s
40 à 275 s
Plage d’humidité:
1 à 30 mg/l
1 à 40mg/L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Temps de réponse Plage d’humidité unitSize
10233972 0,5 à 10 35 à 225 s 1 à 40mg/L 1 pièce
12344609 10 à 250 40 à 275 s 1 à 30 mg/l 1 pièce
10709772 0,2 à 10 35 à 300 s 1 à 30 mg/l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10233972 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406160
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
 Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour benzène
Plage d’humidité 1 à 40mg/L
Plages de mesure 0,5 à 10
Temps de réponse 35 à 225 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C