Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Benzène
Code produit 12344609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0,2 à 10
0,5 à 10
10 à 250
Temps de réponse:
35 à 225 s
35 à 300 s
40 à 275 s
Plage d’humidité:
1 à 30 mg/l
1 à 40mg/L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Temps de réponse Plage d’humidité Conditionnement
12344609 10 à 250 40 à 275 s 1 à 30 mg/l 1 pièce
10233972 0,5 à 10 35 à 225 s 1 à 40mg/L 1 pièce
10709772 0,2 à 10 35 à 300 s 1 à 30 mg/l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12344609 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.55€
    203.28€ / 1 pièces
    Économisez 57.27€
    21% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
 Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour benzène
Plage d’humidité 1 à 30 mg/l
Plages de mesure 10 à 250
Temps de réponse 40 à 275 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C