Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Dioxyde de carbone
Code produit 10669285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
1 à 20 %
1000 à 25000
200 à 3000
Temps de réponse:
12 à 120 s
25 à 140 s
60 à 260 s
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Temps de réponse unitSize
10669285 200 à 3000 60 à 260 s 1 pièce
10573612 1000 à 25000 25 à 140 s 1 pièce
12314143 1 à 20 % 12 à 120 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10669285 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406190
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
 Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour dioxyde de carbone
Plage d’humidité 1 à 30 mg/l
Plages de mesure 200 à 3000
Temps de réponse 60 à 260 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C