Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Acide chlorhydrique
Code produit 10513432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
1 à 25
20 à 500
Temps de réponse:
15 à 110 s
6 à 80 s
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Temps de réponse Conditionnement
10513432 20 à 500 6 à 80 s 1 pièce
10259801 1 à 25 15 à 110 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10513432 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.36€
    260.82€ / 1 pièces
    Économisez 73.54€
    21% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour acide chlorhydrique
Plage d’humidité 1 à 10 mg/l
Plages de mesure 20 à 500
Temps de réponse 6 à 80 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C