Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Perchloroéthylène
Code produit 10321022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
5 à 500
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
10321022 5 à 500 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10321022 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.96€
    198.53€ / 1 pièces
    Économisez 56.43€
    22% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour perchloroéthylène
Plage d’humidité 5 à 30 mg/l
Plages de mesure 5 à 500
Temps de réponse 40 à 330 s
Plage de températures (impériale) 59°F à 104°F
Plage de températures (métrique) De 15° à 40°C