Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Ozone
Code produit 10166004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
25 à 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure
10166004 25 à 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10166004 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.65€
    273.53€ / 1 pièces
    Économisez 54.12€
    16% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour ozone
Plage d’humidité 1 à 25 mg/l
Plages de mesure 25 à 1000
Temps de réponse 100 à 600 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C