Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Oxygène
Code produit 10786695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
1 à 30 %
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
10786695 1 à 30 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10786695 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.52€
    321.80€ / 1 pièces
    Économisez 89.72€
    21% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour oxygène
Plage d’humidité 1 à 40mg/L
Plages de mesure 1 à 30 %
Temps de réponse 100 à 600 s
Plage de températures (impériale) 33,8°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 1°C à 40°C