Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Styrène
Code produit 12314649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
2 à 40
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
12314649 2 à 40 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12314649 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.78€
    239.04€ / 1 pièces
    Économisez 79.74€
    25% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour styrène
Plage d’humidité 5 à 30 mg/l
Plages de mesure 2 à 40
Temps de réponse 100 à 550 s
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F
Plage de températures (métrique) De 5° à 40°C