Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Dichlorométhane
Code produit 12334629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
20 à 400
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure
12334629 20 à 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12334629 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.56€
    218.11€ / 1 pièces
    Économisez 61.45€
    21% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour chlorure de méthylène
Plage d’humidité 1 à 30 mg/l
Plages de mesure 20 à 400
Temps de réponse 180 à 600 s
Plage de températures (impériale) 50°F à 104°F
Plage de températures (métrique) De 10° à 40°C