Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Trichloroéthylène
Description
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Spécification
| Pression de l’air | de 700 à 1100 hPa |
| Type | Puce CMS pour trichloréthylène |
| Plage d’humidité | 1 à 30 mg/l |
| Plages de mesure | 5 à 100 |
| Temps de réponse | 40 à 330 s |
| Plage de températures (impériale) | 32°F à 104°F |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 40°C |