Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Phosgène
Code produit 12334639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0,05 à 2
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
12334639 0,05 à 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12334639 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.11€
    240.56€ / 1 pièces
    Économisez 80.55€
    25% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour phosgène
Plage d’humidité 1 à 30 mg/l
Plages de mesure 0,05 à 2
Temps de réponse 90 à 420 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C