Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Plaquette de formation
Code produit 12384649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage d’humidité:
1 à 40 mg/L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage d’humidité Conditionnement
12384649 1 à 40 mg/L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12384649 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.54€
    52.80€ / 1 pièces
    Économisez 14.74€
    21% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour puce de formation
Plage d’humidité 1 à 40 mg/L
Temps de réponse 30 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C