Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Phosphine
Code produit 12364639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
1 à 25
20 à 500
200 à 5000
Temps de réponse:
20 à 200 s
25 à 220 s
50 à 600 s
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Temps de réponse Conditionnement
12364639 200 à 5000 20 à 200 s 1 pièce
12344639 1 à 25 50 à 600 s 1 pièce
12354639 20 à 500 25 à 220 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12364639 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.50€
    204.46€ / 1 pièces
    Économisez 65.04€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz.
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour phosphine
Plage d’humidité 1 à 30 mg/l
Plages de mesure 200 à 5000
Temps de réponse 20 à 200 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C