Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : MTBE
Code produit 12344629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
10 à 200
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
12344629 10 à 200 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12344629 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.32€
    231.22€ / 1 pièces
    Économisez 77.10€
    25% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS MTBE
Plage d’humidité 1 à 30 mg/l
Plages de mesure 10 à 200
Temps de réponse 90 à 450 s
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10°C à 30°C