Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Gaz nitreux
Code produit 10158041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0,5 à 15
Temps de réponse:
40 à 350 s
Plage d’humidité:
1 à 40mg/L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Temps de réponse Plage d’humidité Conditionnement
10158041 0,5 à 15 40 à 350 s 1 à 40mg/L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10158041 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.61€
    191.94€ / 1 pièces
    Économisez 424.67€
    68% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour gaz nitreux
Plage d’humidité 1 à 40mg/L
Plages de mesure 0,5 à 15
Temps de réponse 40 à 350 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C