Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Hydrocarbures pétroliers
Code produit 12324639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
100 à 3000
20 à 500
Temps de réponse:
150 à 330 s
30 à 110 s
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Temps de réponse Conditionnement
12324639 100 à 3000 30 à 110 s 1 pièce
10446301 20 à 500 150 à 330 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12324639 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.67€
    200.56€ / 1 pièces
    Économisez 61.11€
    23% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour hydrocarbures pétroliers
Plage d’humidité 1 à 30 mg/l
Plages de mesure 100 à 3000
Temps de réponse 30 à 110 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C