Learn More
Dräger™ Plaquettes CMS : Chlorure de vinyle
Code produit 12354649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0,3 à 10
10 à 250
Temps de réponse:
30 à 420 s
45 à 100 s
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Temps de réponse Conditionnement
12354649 10 à 250 45 à 100 s 1 pièce
12344649 0,3 à 10 30 à 420 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12354649 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6406230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.56€
    218.30€ / 1 pièces
    Économisez 61.26€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Convient pour 10 mesures d’un seul gaz
Fournit automatiquement à l’analyseur les données d’étalonnage et la plage de mesure du gaz concerné.
Spécification
Pression de l’air de 700 à 1100 hPa
Type Puce CMS pour chlorure de vinyle
Plage d’humidité 1 à 30 mg/l
Plages de mesure 10 à 250
Temps de réponse 45 à 100 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C