Learn More
Dräger™ Support de connexion pour détecteurs de gaz de série Pac™ 1000, 3500, 5500 et 7000
Code produit 15120629
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Détecteurs de gaz de série Pac 1000, 3500, 5500 et 7000
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15120629 Détecteurs de gaz de série Pac 1000, 3500, 5500 et 7000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15120629 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8318587
Expédition estimée: 11-01-2027
Includes
Câble USB
Accessoire pour les détecteurs de gaz série Pac
  • Permet la connexion de n’importe quel détecteur Pac au PC
Spécification
Dimensions (L x l x H) 10 x 8 x 1 po. (304,8 x 20,32 x 2,5cm)
À utiliser avec (équipement) Détecteurs de gaz de série Pac 1000, 3500, 5500 et 7000
Type Socle de connexion
Hauteur (impériale) 1 po
Hauteur (métrique) 2,5 cm
Longueur (impériale) 10 pieds
Longueur (métrique) 304,8 cm
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 20,32 cm