Learn More
Dräger™ Support pour tube à diffusion
Code produit 10596724
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes pour détection de gaz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10596724 Tubes pour détection de gaz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10596724 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6733014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.55€
    83.48€ / 1 pièces
    Économisez 28.07€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Attache le tube à diffusion pendant l’utilisation
Support en plastique noir avec clip en métal.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tubes pour détection de gaz
Type Support pour tube à diffusion