Learn More
Dräger™ Kit indicateur de débit d’air Flow Check
Code produit 10013853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit indicateur d’air
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10013853 Kit indicateur d’air 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10013853 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6400761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1752.14€
    1369.41€ / 1 pièces
    Économisez 382.73€
    21% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Includes
Trois ampoules, une buse et des piles NiCd rechargeables qui offrent environ 20 minutes de fonctionnement par charge
Génère un panache de fumée, rendant visible la direction et la dispersion des courants d’air ainsi que leur vitesse relative
Idéal pour toutes les applications où la ventilation contrôle la santé et la sécurité des travailleurs, telles que les cabines de peinture et les hottes filtrantes. Outil également utile pour l’équilibrage de l’air, l’ajustement des ouïes de ventilation dans les bureaux et les établissements et la réalisation d’études sur la qualité de l’air intérieur. Sert de détecteur de fuites en utilisant de la fumée pour vérifier le débit d’air à l’extérieur des portes hermétiques, détecter les fuites dans les salles blanches ou les zones de confinement.
  • L’unité légère et ergonomique permet un fonctionnement simple et à une main
  • Génère de la fumée dans le respect de l’environnement sous la forme de bouffées ou de nuage continu
  • Chaque ampoule produisant de la fumée fournit environ cinq minutes de fumée
Informations sur la commande
Mesure environ 11 3/4 x 7 x 2 3/4 in (300 x 200 x 70 mm) et pèse 171/2 onces (500 g). Les chargeurs et les ampoules de rechange sont disponibles séparément. Pour le Chargeur, voir Cat. N° 19-130-1060.
Spécification
Type Kit indicateur d’air