Learn More
Dräger™ Capteur XXS de cyanure d’hydrogène (HCN)
Code produit 15680889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Cyanure d’hydrogène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Conditionnement
15680889 Cyanure d’hydrogène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15680889 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6810887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    967.29€
    733.25€ / 1 pièces
    Économisez 234.04€
    24% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Capteur de rechange XXS, à utiliser avec les détecteurs de gaz multiples Pac 7000, X-am 5000 et X-am 5600.
  • Plage de mesures : 0 à 50 ppm
  • Résolution : 0,1 ppm
  • Garantie : 2 ans
  • Cyanure d’hydrogène (HCN)
Spécification
Composants mesurés Cyanure d’hydrogène
À utiliser avec (équipement) Détecteurs multi-gaz Pac 7000, X-am 5000, X-am 5600
Type Capteur de rechange