Learn More
Dräger™ Capteur de rechange de l’hydrogène
Code produit 11332080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0 à 2000
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
11332080 0 à 2000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11332080 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6809185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1839.52€
    1397.71€ / 1 pièces
    Économisez 441.81€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Pour Dräger™ Xam-7000, Pac III, MiniWarn™ et Multiwarn Moniteurs II
  • Plage de détection : 0-2000
  • Détecte : H2
Garantie
1 an
Spécification
Composants mesurés Hydrogène (XS-R)
Plage d’humidité 10 à 90 %
Plages de mesure 0 à 2000
Gamme de pression 700 à 1300 mbar
Résolution 1
Plage de températures (impériale) -4°F à +122°F
Plage de températures (métrique) -20°C à +50°C
Garantie 1 an