Learn More
Dräger™ Capteur de rechange XXS du sulfure d’hydrogène (H2S)
Code produit 15513975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Sulfure d’hydrogène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Conditionnement
15513975 Sulfure d’hydrogène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15513975 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6810883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    564.72€
    425.73€ / 1 pièces
    Économisez 138.99€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Capteur de rechange XXS, à utiliser avec les détecteurs de gaz multiples Pac 7000, X-am 2000 et X-am 5000.
  • Plage de mesures : 0 à 100 ppm
  • Résolution : 1 ppm
  • Garantie : 2 ans
  • Sulfure d’hydrogène (H2S)
Spécification
Composants mesurés Sulfure d’hydrogène
À utiliser avec (équipement) Détecteurs multi-gaz Pac 7000, X-am 5000, X-am 5600
Type Capteur de rechange