Learn More
Dräger™ Kits individuels de tests simultanés Haz Mat
Code produit 12702517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit de tests simultanés I
Kit de tests simultanés II
Kit de tests simultanés III
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
12702517 Kit de tests simultanés I -
10385704 Kit de tests simultanés II 1 pièce
10345754 Kit de tests simultanés III 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Aucun autre type de tube ne doit être remplacé par ces kits.
Code produit 12702517 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8101735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.35€
    157.46€ / 1 pièces
    Économisez 53.89€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Aucun autre type de tube ne doit être remplacé par ces kits.
Requires
Nécessite un adaptateur et un Dräger pompe (vente séparément) pour la détermination semi-quantitative des gaz inorganiques et des gaz organiques.
Pour les tests simultanés de cinq gaz différents
Kit de tests I. Comprend les tubes détecteurs pour le chlorure d’hydrogène, le cyanure d’hydrogène, le monoxyde de carbone, l’ammoniac et les vapeurs nitreuses.
Kit de tests II. Comprend les tubes détecteurs pour le dioxyde de soufre, le chlore, le sulfure d’hydrogène, le dioxyde de carbone et le phosgène.
Kit de tests III. Comprend des tubes détecteurs pour les alcools, les hydrocarbures aliphatiques, les aromatiques, les hydrocarbures chlorés et les cétones.
Informations sur la commande
Boîtes de 10 kits de tests.
Spécification
Type Kit de tests simultanés I
À utiliser avec (application) Pour les tests simultanés de cinq gaz différents
Comprend Pour réaliser des tests pour le chlorure d’hydrogène, le cyanure d’hydrogène, le monoxyde de carbone, l’ammoniac et les vapeurs nitreuses