Learn More
Dräger™ Capteur de rechange XXS du dioxyde d’azote (NO2)
Code produit 12868310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Dioxyde d’azote
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Conditionnement
12868310 Dioxyde d’azote 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12868310 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6810884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.14€
    610.64€ / 1 pièces
    Économisez 194.50€
    24% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Capteur de rechange XXS, à utiliser avec les détecteurs multi-gaz Pac 7000 et X-am 5000.
  • Plage de mesures : 0 à 50 ppm
  • Résolution : 0,1 ppm
  • Garantie : 2 ans
  • Dioxyde d’azote (NO2)
Spécification
Composants mesurés Dioxyde d’azote
À utiliser avec (équipement) Détecteurs multi-gaz Pac 7000, X-am 5000
Type Capteur de rechange