Learn More
Dräger™ Capteur de rechange XXS d’oxygène (O2)
Code produit 10387913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Oxygène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Conditionnement
10387913 Oxygène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10387913 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6810881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    564.72€
    425.73€ / 1 pièces
    Économisez 138.99€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Capteur de rechange XXS, à utiliser avec les détecteurs de gaz multiples Pac 5500, Pac 7000 et X-am 2000.
  • Plage de mesures : 0 à 30,0 % vol.
  • Résolution : 0,1% vol.
  • Garantie : 2 ans
  • Oxygène (O2)
Garantie
2 ans
Spécification
Composants mesurés Oxygène
À utiliser avec (équipement) Détecteurs multi-gaz Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000
Type Capteur de rechange