Learn More
Dräger™ Capteurs Pac™ III
Code produit 11362080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Oxygène (XS)
Sulfure d’hydrogène (XS)
Plages de mesure:
0 à 100
0 à 25 %
Garantie:
3 ans
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Plages de mesure Garantie unitSize
11362080 Oxygène (XS) 0 à 25 % 3 ans 1 pièce
15155187 Sulfure d’hydrogène (XS) 0 à 100 3 ans 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362080 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6809130
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit des réponses rapides et précises concernant les niveaux de gaz dangereux
  • À utiliser avec les détecteurs monogaz Pac™ III
Spécification
Composants mesurés Oxygène (XS)
Plage d’humidité 10 à 95 %
Plages de mesure 0 à 25 %
Gamme de pression 700 à 1300 mbar
Résolution 0,1%
Plage de températures (impériale) -40°F à +122°F
Plage de températures (métrique) -40° à +50°C
Garantie 3 ans