Learn More
Dräger™ Capteurs Smart IR DrägerSensor™
Code produit 15104093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de capteur:
Capteur Smart Ex-IR
Smart IR-CO
Smart IR-CO HC
Résolution:
100 ppm, 1 % LIE, 1 % vol.
100 ppm, 0,01 % vol.
200 ppm, 0,2% vol.
Plages de mesure:
0 à 9900 ppm, 0 à 100 % LIE, 0 à 100 % vol.
0 à 9900 ppm, 0 à 100 % vol.
0 à 9900 ppm, 0 à 5 % vol.
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de capteur Résolution Plages de mesure Conditionnement
15104093 Smart IR-CO HC 200 ppm, 0,2% vol. 0 à 9900 ppm, 0 à 100 % vol. 1 pièce
11322090 Capteur Smart Ex-IR 100 ppm, 1 % LIE, 1 % vol. 0 à 9900 ppm, 0 à 100 % LIE, 0 à 100 % vol. 1 pièce
11942411 Smart IR-CO 100 ppm, 0,01 % vol. 0 à 9900 ppm, 0 à 5 % vol. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15104093 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6810599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2460.15€
    1868.53€ / 1 pièces
    Économisez 591.62€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
À utiliser avec les détecteurs multigaz X-am 7000.
  • Pour la détection des hydrocarbures et du dioxyde de carbone
  • Complètement insensible aux empoissonnements
  • Fonctionne dans des environnements où l’oxygène est faible ou nul
  • Peut être configuré avec plusieurs étalonnages
  • Disponible avec des plages de détection de 0 à 100 % LIE et de 0 à 100 % Vol.CO2
Type : Smart Ex-IR
  • Plage de mesure : 0 à 9900 ppm, 0 à 100 % LIE, 0 à 100 % vol.
  • Résolution : 100 ppm, 1 % LIE, 1 % vol.
Type : Capteur IR- CO2 intelligent
  • Plage de mesure : 0 à 9900 ppm, 0 à 5 % vol.
  • Résolution : 100 ppm, 0,01 % vol.
Type : Détecteur de CO2 HC infrarouge intelligent
  • Plage de mesure : 0 à 9900 ppm, 0 à 100 % vol.
  • Résolution : 200 ppm, 0,2 % vol.
Warranty
5 ans
Specifications
À utiliser avec (équipement) Détecteur multi-gaz X-am 7000
Type Capteur de rechange
Plage d’humidité 10 à 95 %
Plages de mesure 0 à 9900 ppm, 0 à 100 % vol.
Gamme de pression 700 à 1300 hPa
Résolution 200 ppm, 0,2% vol.
Types de capteur Smart IR-CO HC
Plage de températures (impériale) -5°F à +140°F
Plage de températures (métrique) -20° à +60°C
Garantie 5 ans