Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme : Dioxyde de soufre
Code produit 10482452
Change view
Click to view available options
Plages de mesure:
0,1 à 3
0,5 à 25
1 à 25
20 à 2000
50 à 8000
Type de tube:
Dioxyde de soufre 0,1/a
Dioxyde de soufre 0,5/asup2/sup
Dioxyde de soufre 1/a
Dioxyde de soufre 20/a
Dioxyde de soufre 50/b
Temps de réponse:
20 min
3 à 6 min
3 min
Non applicable
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Type de tube Temps de réponse unitSize
10482452 50 à 8000 Dioxyde de soufre 50/b Non applicable 10 pièces
10153312 20 à 2000 Dioxyde de soufre 20/a 3 min 10 pièces
10127390 0,5 à 25 Dioxyde de soufre 0,5/asup2/sup 3 à 6 min 10 pièces
10206731 1 à 25 Dioxyde de soufre 1/a 3 min 10 pièces
10632693 0,1 à 3 Dioxyde de soufre 0,1/a 20 min 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10482452 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8101531
Tubes détecteurs
Les tubes détecteurs en verre sont remplis d’un matériau porteur de réactif inerte (gel de silice, oxyde d’aluminium ou silicate d’aluminium) imprégné d’un réactif indicateur. Le réactif produit une indication colorimétrique en présence d’un gaz, d’une vapeur ou d’un aérosol particulier. Les concentrations peuvent être directement lues à partir du changement de couleur sur l’échelle imprimée du tube. Les tubes sont hermétiquement scellés. La plupart d’entre eux ont une durée de conservation de deux ans (lorsqu’ils sont stockés à température ambiante). Disponibles en boîtes de dix.
Note:
Certains tests nécessitent un tube de pré-comparaison ou un tube de comparaison en plus du tube détecteur. Ces tubes sont inclus dans la boîte de 10, réduisant ainsi le nombre de tubes détecteurs. Le nombre réel de tubes détecteurs est indiqué dans les tableaux de commande.
Informations sur la commande
L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
Spécification
Composants mesurés Dioxyde de soufre
Plage d’humidité Non applicable
Plages de mesure 50 à 8000
Nbre de coups 1/10
Quantité 10
Temps de réponse Non applicable
Plage de températures (impériale) 32°F à 122°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Type de tube Dioxyde de soufre 50/b
compliance-icons
Identifiant produit
  • X10 Tube Sulfur Dioxide 50/b
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphur dioxide