Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme : Acétone
Code produit 10212781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
100 à 12000
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
10212781 100 à 12000 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10212781 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur CH22901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.57€
    163.03€ / 10 pièces
    Économisez 89.54€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Tubes détecteurs
Les tubes détecteurs en verre sont remplis d’un matériau porteur de réactif inerte (gel de silice, oxyde d’aluminium ou silicate d’aluminium) imprégné d’un réactif indicateur. Le réactif produit une indication colorimétrique en présence d’un gaz, d’une vapeur ou d’un aérosol particulier. Les concentrations peuvent être directement lues à partir du changement de couleur sur l’échelle imprimée du tube. Les tubes sont hermétiquement scellés. La plupart d’entre eux ont une durée de conservation de deux ans (lorsqu’ils sont stockés à température ambiante). Disponibles en boîtes de dix.
Note:
Certains tests nécessitent un tube de pré-comparaison ou un tube de comparaison en plus du tube détecteur. Ces tubes sont inclus dans la boîte de 10, réduisant ainsi le nombre de tubes détecteurs. Le nombre réel de tubes détecteurs est indiqué dans les tableaux de commande.
Informations sur la commande
L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
Spécification
Description Tubes du détecteur
Composants mesurés Acétone
Plage d’humidité 5 à 20 mg/l
Plages de mesure 100 à 12000
Nbre de coups 10
Quantité 10
Temps de réponse 4 min
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Type de tube Acétone 100/b