Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme : Benzène
Code produit 10743263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0,5 à 10
15 à 420
2 à 60
5 à 50
Type de tube:
Benzène 0,5/a
Benzène 0,5/c
Benzène 15/a
Benzène 2/a
Benzène 5/b
Plage d’humidité:
1 à 15mg/L
1 à 30 mg/l
3 à 15 mg/L
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Type de tube Plage d’humidité Conditionnement
10743263 0,5 à 10 Benzène 0,5/c 1 à 30 mg/l 5 pièces
10443291 15 à 420 Benzène 15/a 1 à 30 mg/l 1 pièce
10553802 0,5 à 10 Benzène 0,5/a 3 à 15 mg/L 10 pièces
10430102 2 à 60 Benzène 2/a 1 à 15mg/L 5 pièces
12304539 5 à 50 Benzène 5/b 3 à 15 mg/L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10743263 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8103691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.64€
    177.33€ / 5 pièces
    Économisez 69.31€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Tubes détecteurs
Les tubes détecteurs en verre sont remplis d’un matériau porteur de réactif inerte (gel de silice, oxyde d’aluminium ou silicate d’aluminium) imprégné d’un réactif indicateur. Le réactif produit une indication colorimétrique en présence d’un gaz, d’une vapeur ou d’un aérosol particulier. Les concentrations peuvent être directement lues à partir du changement de couleur sur l'échelle imprimée du tube. Les tubes sont hermétiquement scellés. La plupart d’entre eux ont une durée de conservation de deux ans (lorsqu’ils sont stockés à température ambiante). Disponibles en boîtes de dix. Remarque : Certains tests nécessitent un tube préliminaire ou un tube de comparaison en plus du tube détecteur. Ces tubes sont inclus dans la boîte de 10, réduisant ainsi le nombre de tubes détecteurs. Le nombre réel de tubes détecteurs est indiqué dans les tableaux de commande.
Informations sur la commande
L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour en savoir plus.
Spécification
Composants mesurés Benzène
Plage d’humidité 1 à 30 mg/l
Plages de mesure 0,5 à 10
Nbre de coups 20
Quantité 5
Temps de réponse 20 min
Plage de températures (impériale) 41°F à 104°F
Plage de températures (métrique) De 5° à 40°C
Type de tube Benzène 0,5/c