Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme : Dioxyde de carbone
Code produit 10629503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0,1 à 6%
0,5 à 10 %
1 à 20 %
100 à 3000
5 à 60 %
Type de tube:
Dioxyde de carbone 0,1 %/asup2/sup
Dioxyde de carbone 0,5 %/a
Dioxyde de carbone 1 %/a
Dioxyde de carbone 100/a
Dioxyde de carbone 100/a-P
Dioxyde de carbone 5 %/a
Plage d’humidité:
23 mg/l
30 mg/l
40 mg/l
50 mg/l
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Type de tube Plage d’humidité Conditionnement
10629503 100 à 3000 Dioxyde de carbone 100/a-P 23 mg/l 10 pièces
10251161 100 à 3000 Dioxyde de carbone 100/a 23 mg/l 10 pièces
10167340 0,1 à 6% Dioxyde de carbone 0,1 %/asup2/sup 30 mg/l 10 pièces
10661923 0,5 à 10 % Dioxyde de carbone 0,5 %/a 50 mg/l 10 pièces
10113112 5 à 60 % Dioxyde de carbone 5 %/a 50 mg/l 10 pièces
10615631 1 à 20 % Dioxyde de carbone 1 %/a 40 mg/l 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10629503 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6728521
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tubes détecteurs
Les tubes détecteurs en verre sont remplis d’un matériau porteur de réactif inerte (gel de silice, oxyde d’aluminium ou silicate d’aluminium) imprégné d’un réactif indicateur. Le réactif produit une indication colorimétrique en présence d’un gaz, d’une vapeur ou d’un aérosol particulier. Les concentrations peuvent être directement lues à partir du changement de couleur sur l’échelle imprimée du tube. Les tubes sont hermétiquement scellés. La plupart d’entre eux ont une durée de conservation de deux ans (lorsqu’ils sont stockés à température ambiante). Disponible en boîtes de dix.
Remarque : Certains tests nécessitent un tube préliminaire ou un tube de comparaison en plus du tube détecteur. Ces tubes sont inclus dans la boîte de 10, réduisant ainsi le nombre de tubes détecteurs. Le nombre réel de tubes détecteurs est indiqué dans les tableaux de commande.
Informations sur la commande
L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour en savoir plus.
Spécification
Composants mesurés Dioxyde de carbone
Type Gas Detection Tube
Plage d’humidité 23 mg/l
Plages de mesure 100 à 3000
Quantité 10
Temps de réponse 5 min
Plage de températures (impériale) 59°F à 77°F
Plage de températures (métrique) 15° à 25°C
Type de tube Dioxyde de carbone 100/a-P