Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme : Dioxyde de carbone
Description
Tubes détecteurs
Les tubes détecteurs en verre sont remplis d’un matériau porteur de réactif inerte (gel de silice, oxyde d’aluminium ou silicate d’aluminium) imprégné d’un réactif indicateur. Le réactif produit une indication colorimétrique en présence d’un gaz, d’une vapeur ou d’un aérosol particulier. Les concentrations peuvent être directement lues à partir du changement de couleur sur l’échelle imprimée du tube. Les tubes sont hermétiquement scellés. La plupart d’entre eux ont une durée de conservation de deux ans (lorsqu’ils sont stockés à température ambiante). Disponible en boîtes de dix.
Remarque : Certains tests nécessitent un tube préliminaire ou un tube de comparaison en plus du tube détecteur. Ces tubes sont inclus dans la boîte de 10, réduisant ainsi le nombre de tubes détecteurs. Le nombre réel de tubes détecteurs est indiqué dans les tableaux de commande.
Informations sur la commande
L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour en savoir plus.
Spécification
Spécification
| Composants mesurés | Dioxyde de carbone |
| À utiliser avec (équipement) | Accuro Drager Gas Detector Pump |
| Plage d’humidité | 50 mg/l |
| Plages de mesure | 0,5 à 10 % |
| Nbre de coups | 1 |
| Quantité | 10 |
| Temps de réponse | 30 s |
| Plage de températures (impériale) | 32°F à 104°F |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 40°C |
| Type de tube | Dioxyde de carbone 0,5 %/a |