Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme : Aldéhyde formique
Code produit 12712517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0,2 à 5
2 à 40
Type de tube:
Formaldéhyde 0,2/a
Formaldéhyde 2/a
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Type de tube Conditionnement
12712517 2 à 40 Formaldéhyde 2/a 10 pièces
10059050 0,2 à 5 Formaldéhyde 0,2/a 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12712517 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8101751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.19€
    231.19€ / 10 pièces
    Économisez 100.00€
    30% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Tubes détecteurs
Les tubes détecteurs en verre sont remplis d’un matériau porteur de réactif inerte (gel de silice, oxyde d’aluminium ou silicate d’aluminium) imprégné d’un réactif indicateur. Le réactif produit une indication colorimétrique en présence d’un gaz, d’une vapeur ou d’un aérosol particulier. Les concentrations peuvent être directement lues à partir du changement de couleur sur l’échelle imprimée du tube. Les tubes sont hermétiquement scellés. La plupart d’entre eux ont une durée de conservation de deux ans (lorsqu’ils sont stockés à température ambiante). Disponible en boîtes de dix.
Remarque : Certains tests nécessitent un tube préliminaire ou un tube de comparaison en plus du tube détecteur. Ces tubes sont inclus dans la boîte de 10, réduisant ainsi le nombre de tubes détecteurs. Le nombre réel de tubes détecteurs est indiqué dans les tableaux de commande.
Informations sur la commande
L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour en savoir plus.
Spécification
Composants mesurés Formaldéhyde
Plage d’humidité 3 à 15 mg/L
Plages de mesure 2 à 40
Nbre de coups 5
Quantité 10
Temps de réponse 30 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Type de tube Formaldéhyde 2/a