Learn More
Dräger™ Tubes de détecteur à court terme - Acide chlorhydrique
Code produit 10296771
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Acide chlorhydrique 1/a
Acide chlorhydrique 50/a
Acide chlorhydrique, Acide nitrique 1/a
Plages de mesure:
1 à 10 ppm
50 à 5000 ppm
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Plages de mesure unitSize
10296771 Acide chlorhydrique 1/a 1 à 10 ppm 10 pièces
10788914 Acide chlorhydrique 50/a 50 à 5000 ppm 10 pièces
10252581 Acide chlorhydrique, Acide nitrique 1/a 1 à 10 ppm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10296771 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur CH29501
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour effectuer des mesures ponctuelles pour divers gaz et vapeurs
  • Flacon en verre
  • Échantillon d'air calibré de 100 mL aspiré à travers un tube avec Drager Accuro™ pompe à soufflet
  1. L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appel Fisher Scientific™ à 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
  2. Certifié pour l’équipement de sécurité sur la sécurité (Safety Equipment Institute, SEI).
Spécification
Composants mesurés Acide chlorhydrique 1/a
Plages de mesure 1 à 10 ppm