Learn More
Dräger™ Tubes de détecteur à court terme - Acide chlorhydrique
Description
- Flacon en verre
- Échantillon d'air calibré de 100 mL aspiré à travers un tube avec Drager Accuro™ pompe à soufflet
- L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appel Fisher Scientific™ à 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
- Certifié pour l’équipement de sécurité sur la sécurité (Safety Equipment Institute, SEI).
Spécification
Spécification
| Composants mesurés | Acide chlorhydrique 50/a |
| À utiliser avec (équipement) | Accuro Drager Gas Detector Pump |
| Type | Gas Detection Tube |
| Plage d’humidité | 15 mg/l |
| Plages de mesure | 50 à 5000 ppm |
| Nbre de coups | 1/10 |
| Quantité | 10 |
| Temps de réponse | 5 min/30 s |
| Plage de températures (impériale) | 50°F à 122°F |
| Plage de températures (métrique) | 10° à 50°C |