Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme - Hydrogène
Code produit 10530663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Fluorure d’hydrogène 1,5/b (gaz ou vapeur)
Peroxyde d’hydrogène 0,1/a (gaz ou vapeur)
Plages de mesure:
0,1 à 3 ppm
15°ppm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Plages de mesure Conditionnement
10530663 Peroxyde d’hydrogène 0,1/a (gaz ou vapeur) 0,1 à 3 ppm 10 pièces
10325192 Fluorure d’hydrogène 1,5/b (gaz ou vapeur) 15°ppm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10530663 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8101041
For making spot measurments for various gases and vapors
  • Flacon en verre
  • Échantillon d'air calibré de 100 mL aspiré à travers un tube avec Drager Accuro™ pompe à soufflet
Informations sur la commande
L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ au 1-800-772-6733 pour en savoir plus.
Spécification
Composants mesurés Peroxyde d’hydrogène 0,1/a (gaz ou vapeur)
À utiliser avec (équipement) Accuro Drager Gas Detector Pump
Type Gas Detection Tube
Plages de mesure 0,1 à 3 ppm
Quantité 10/Boîte