Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme – tube détecteur de mercaptan
Description
- L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appel Fisher Scientific™ à 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
- Certifié pour l’équipement de sécurité sur la sécurité (Safety Equipment Institute, SEI).
Spécification
Spécification
| Composants mesurés | Mercaptan 0,5/a |
| Plage d’humidité | 3 à 15 mg/L |
| Plages de mesure | 0,5 à 5 ppm |
| Nbre de coups | 20 |
| Quantité | 10 |
| Temps de réponse | 5 min |
| Plage de températures (impériale) | 50°F à 104°F |
| Plage de températures (métrique) | De 10° à 40°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X10 Tube Mercaptan 0.5a range 0.5-5ppm 0.5 to 5 ppm0.5 to 5 ppm+/- 10 to 15% (pack of 10)
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- MIXTURE LIST-Contain: mercaptan