Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme, sulfure d’hydrogène
Code produit 10276821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Sulfure d’hydrogène 0,5/a
Sulfure d’hydrogène 1/d
Sulfure d’hydrogène 100/a
Sulfure d’hydrogène 5/b
Plages de mesure:
0,5 à 15 ppm / 5 à 150 ppm
1 à 200 ppm
100 à 2000 ppm
5 à 60 ppm
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Plages de mesure Conditionnement
10276821 Sulfure d’hydrogène 100/a 100 à 2000 ppm -
10558741 Sulfure d’hydrogène 1/d 1 à 200 ppm 10 pièces
10142032 Sulfure d’hydrogène 0,5/a 0,5 à 15 ppm / 5 à 150 ppm 10 pièces
10378421 Sulfure d’hydrogène 5/b 5 à 60 ppm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10276821 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur CH29101
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Cost-effective and reliable detector tube for the measurement of hydrogen sulfide gas.
Dräger short-term detector tubes for spot gas measurements.
  • Target Gas: Hydrogen Sulfide (H2S)
  • Measurement Range: 100 to 2000 ppm
  • Number of Strokes (n): 1
  • Measurement Duration: ca. 30 sec.
  • Color Change: White to brown
  • Standard Deviation: 5% to 10%
  • Operating Temperature: 0°C to 40°C
  • Operating Humidity: 3 to 40 mg H2O/L
  • Reaction Principle: H2S + Pb2+ → PbS + 2H+
  • Cross Sensitivity: 2000 ppm Sulfur dioxide and 100 ppm Nitrogen dioxide do not interfere.
  • Compatibility: For use with Dräger Accuro™ bellows pump, Accuro 2000, or Quantimeter 1000.
Spécification
Composants mesurés Sulfure d’hydrogène 100/a
À utiliser avec (équipement) Accuro Drager Gas Detector Pump
Type Gas Detection Tube
Plage d’humidité 3 à 40 mg/l
Plages de mesure 100 à 2000 ppm
Nbre de coups 1
Quantité 10
Temps de réponse 30 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C