Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme, sulfure d’hydrogène
Code produit 10558741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Sulfure d’hydrogène 0,5/a
Sulfure d’hydrogène 1/d
Sulfure d’hydrogène 100/a
Sulfure d’hydrogène 5/b
Plages de mesure:
0,5 à 15 ppm / 5 à 150 ppm
1 à 200 ppm
100 à 2000 ppm
5 à 60 ppm
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Plages de mesure unitSize
10558741 Sulfure d’hydrogène 1/d 1 à 200 ppm 10 pièces
10142032 Sulfure d’hydrogène 0,5/a 0,5 à 15 ppm / 5 à 150 ppm 10 pièces
10378421 Sulfure d’hydrogène 5/b 5 à 60 ppm 10 pièces
10276821 Sulfure d’hydrogène 100/a 100 à 2000 ppm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10558741 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8101831
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Composants mesurés Sulfure d’hydrogène 1/d
Plage d’humidité 40 mg/l
Plages de mesure 1 à 200 ppm
Nbre de coups 1/10
Quantité 10
Temps de réponse 6 min
Plage de températures (impériale) 35,6°F à 104°F
Plage de températures (métrique) De 2° à 40°C