Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme – mercaptan
Code produit 10343400
Change view
Click to view available options
Plages de mesure:
20 à 100 ppm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure unitSize
10343400 20 à 100 ppm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10343400 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8101871
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
  1. L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appel Fisher Scientific™ à 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
  2. Certifié pour l’équipement de sécurité sur la sécurité (Safety Equipment Institute, SEI).
Spécification
Composants mesurés Mercaptan 20/a (éthanethiol)
Plage d’humidité 3 à 30 mg/l
Plages de mesure 20 à 100 ppm
Nbre de coups 10
Quantité 10
Temps de réponse 2,5 min
Plage de températures (impériale) 32°F à 122°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C