Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme – n-octane
Code produit 10049230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
10 à 300 ppm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
10049230 10 à 300 ppm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10049230 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8101691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.24€
    216.61€ / 10 pièces
    Économisez 55.63€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
  1. L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appel Fisher Scientific™ à 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
  2. Certifié pour l’équipement de sécurité sur la sécurité (Safety Equipment Institute, SEI).
Spécification
Composants mesurés Hydrocarbures pétroliers 10/a
À utiliser avec (équipement) Accuro Drager Gas Detector Pump
Type Gas Detection Tube
Plages de mesure 10 à 300 ppm
Nbre de coups 8
Quantité 10
Temps de réponse 1,5 min
Plage de températures (impériale) 41°F à 77°F
Plage de températures (métrique) De 5° à 25°C