Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme – dioxyde d’azote
Code produit 10030988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
2 à 100 ppm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
10030988 2 à 100 ppm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10030988 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6719101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.21€
    143.08€ / 10 pièces
    Économisez 29.13€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
  1. L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appel Fisher Scientific™ à 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
  2. Certifié pour l’équipement de sécurité sur la sécurité (Safety Equipment Institute, SEI).
Spécification
Composants mesurés Dioxyde d’azote 2/c
Plage d’humidité 30 mg/l
Plages de mesure 2 à 100 ppm
Nbre de coups 5/10
Quantité 10
Temps de réponse 1 à 2 min
Plage de températures (impériale) 50°F à 104°F
Plage de températures (métrique) De 10° à 40°C